If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 102,00 | |
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 136,00 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 340,00 |
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (iodometric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
464 g/L
density
1.85 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900‑1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Pb: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N.[K+].[K+].[K+]
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
InChI key
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Application
- Silsesquioxane organofunctionalized with 4-amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole: Preparation and subsequent reaction with silver and potassium hexacyanoferrate(III) for detection of L-cysteine.: In dieser Studie wird die Herstellung eines neuartigen Silsesquioxan-Komposits vorgestellt, das mit Triazol funktionalisiert ist, und dessen anschließende Reaktion mit Silber und Kaliumhexacyanoferrat(III). Das resultierende Material wird auf seine Wirksamkeit beim Nachweis von L-Cystein untersucht, was sein Potenzial in Anwendungen der analytischen Chemie unterstreicht (do Carmo et al., 2015).
- Concerted derivatization and concentration method with dispersive liquid-liquid microextraction for liquid chromatographic analysis of 5-hydroxyindoles in human serum.: Diese Studie diskutiert einen neuartigen Ansatz für die Analyse von 5-Hydroxyindolen in Humanserum mittels Flüssigchromatographie. Die Methode beinhaltet Derivatisierung und Konzentration mittels dispersiver Flüssig-Flüssig-Mikroextraktion, wodurch die Nachweisfähigkeiten in komplexen biologischen Matrizes verbessert werden (Hayama et al., 2013).
- Micro determination of cortisol and cortisone in umbilical cord blood by chemiluminescent high-performance liquid chromatography.: Dieser Artikel konzentriert sich auf die Mikrobestimmung von Cortisol und Cortison in Nabelschnurblut mittels Chemilumineszenz-HPLC. Die Studie hebt die Empfindlichkeit und Präzision der Methoden zur Analyse dieser wichtigen Biomarker hervor (Hasegawa et al., 2010).
- Comparative study of different cross-linking agents for the immobilization of functionalized carbon nanotubes within a chitosan film supported on a graphite-epoxy composite electrode.: In dieser Studie wurden verschiedene Vernetzungsmittel zur Immobilisierung funktionalisierter Kohlenstoffnanoröhren in einem Chitosanfilm auf einer Verbundelektrode untersucht. Die Ergebnisse ermöglichen eine Verbesserung der Elektrodenleistung in elektrochemischen Sensoren (Pauliukaite et al., 2009).
- Thin layer chromatography/fluorescence detection of 3,4-methylenedioxy-methamphetamine and related compounds.: In dieser Forschung wird der Nachweis von MDMA und verwandten Verbindungen mittels Dünnschichtchromatographie in Verbindung mit Fluoreszenzdetektion untersucht. Die Methode stellt eine zuverlässige Analysetechnik für forensische Anwendungen dar (Kato et al., 2008).
Analysis Note
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,01 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Hexacyanoferrat (II) (Fe(CN)6)⁴⁻): ≤ 0,05 %
Pb (Blei): ≤ 0,002 %
Entspricht ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder or crystals | form powder or crystals | form crystals |
| solubility 464 g/L | solubility water: soluble | solubility water: soluble (363 g/l) | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, very strong brownish-yellow |
| assay ≥99.0% (iodometric) | assay ≥99.0% | assay ~99% | assay ≥99.0% (RT) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - | grade reagent grade |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.005%, hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.05% | anion traces chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.01% | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumhexacyanoferrat(III)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
supp_hazards
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1049730250 | 04022536058559 |
| 1049731000 | 04022536058566 |
| 1049730100 | 04022536058542 |
| 1049739050 | 04022536058580 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf