Fortfahren mit
1.04952
Kaliumchromat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Kaliumchromat, Chromsäure-Kaliumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,40
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 392,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CrK2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-140-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (iodometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
637 g/L
€ 80,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (iodometric)
form
solid
impurities
≤0.005% In water insoluble matter
pH
9.0-9.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
985 °C
solubility
637 g/L
density
2.73 g/cm3 at 18 °C
bulk density
1400 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cr](=O)(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI key
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Analysis of the Effects of Cr(VI) Exposure on mRNA Modifications: Diese Forschungsarbeit untersucht die Auswirkungen der Kaliumchromat-Exposition auf mRNA-Veränderungen mithilfe hochentwickelter Techniken der analytischen Chemie, die Einblicke in die molekularen Mechanismen der Chromtoxizität und ihre Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit ermöglichen (Chen et al., 2019).
  • Determination of urine oxalate level in rats with renal calcium oxalate calculus by high-performance liquid chromatography: Unter Verwendung von Kaliumchromat in der chromatographischen Analyse stellt diese Studie eine Methode zur genauen Messung des Oxalatspiegels im Urin vor, die für die Forschung zur Nierensteinprävention von entscheidender Bedeutung ist (Cao et al., 2015).
  • Shotgun proteomic analysis unveils survival and detoxification strategies by Caulobacter crescentus during exposure to uranium, chromium, and cadmium.: Enthält Kaliumchromat zur Untersuchung mikrobieller Resistenzmechanismen durch Proteomanalysen und liefert wertvolle Daten für Bioremediationsstrategien (Yung et al., 2014).
  • Analytical study of modern paint layers on metal knight shields: the use and effect of titanium white: Enthält Methoden, bei denen Kaliumchromat bei der Identifizierung chemischer Komponenten in Studien zur Erhaltung des kulturellen Erbes hilft (Lauridsen et al., 2014).
Analysis Note
Assay (iodometrisch): ≥ 99,5 %
In Wasser unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 9,0–9,8
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Na (Natrium): ≤ 0,02 %
Pb (Blei): ≤ 0,005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2166151.04864
form
solid
form
crystals
form
crystalline
solubility
637 g/L
solubility
water: soluble (39.4 g/l (86 °F / 30 °C), 637 g/l (68 °F / 20 °C))
solubility
115 g/L
assay
≥99.5% (iodometric)
assay
≥99.0%
assay
≥99.9% dry basis (iodometric)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
cation traces
Ca: ≤0.005%, Pb: ≤0.005%, Na: ≤0.02%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Na: ≤0.02%
cation traces
Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.005%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumchromat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7789-00-6
CAS No.
7789-00-6
CAS No.
7789-00-6
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
104952100004022536057972
104952025004022536057965