If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 108,00 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 166,00 | |
| 50 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 5.400,00 |
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (acidimetric), ≥99.0% dry basis (acidimetric)
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.01% Substances precipitated by ammonia
loss
≤1% loss on drying, 300 °C
pH
11.5-12.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
891 °C
density
2.43 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, silicate (as SiO2): ≤0.005%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
cation traces
Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.001%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.0005%, heavy metals: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Application
- Katalytische Pyrolyse und In-situ-Karbonisierung von Walnussschalen: In dieser Forschungsarbeit wird eine Methode zur Mehrfacherzeugung von Energie und zur Verbesserung der elektrochemischen Leistung von Kohlenstoffen unter Verwendung von Kaliumcarbonat vorgestellt. Die Studie beleuchtet die Anwendung bei der Biokohleproduktion und ihren potenziellen Einsatz in Geräten zur Energiespeicherung und -umwandlung und zeigt die Integration von ökologischer Nachhaltigkeit und Materialwissenschaft (He W et al., 2024).
- Improved synthesis of 6-bromo-7-[(11)C]methylpurine for clinical use: In diesem Artikel wird das verbesserte Syntheseverfahren mit Kaliumcarbonat beschrieben, das für die Herstellung von Radiopharmaka für die medizinische Bildgebung von entscheidender Bedeutung ist. Dies unterstreicht die Rolle der Verbindung bei der Verbesserung der pharmazeutischen Forschung und Diagnostik (Okamura T et al., 2024).
- Effects of Xanthan gum and Potassium carbonate on the quality and flavor properties of frozen Jiuniang doughs: Diese Studie untersucht die Verwendung von Kaliumcarbonat in der Lebensmittelwissenschaft, insbesondere zur Verbesserung der Textur und des Geschmacks von gefrorenen Teigprodukten. Sie bietet eine potenzielle Anwendung in der Lebensmittelkonservierungs- und -verarbeitungsindustrie (Ma W et al., 2023).
- Potenzial von GTL-Biofeststoffen in einer Kreislaufwirtschaft: In diesem Artikel wird die Verwendung von Kaliumcarbonat bei der Behandlung und Verwertung von Biofeststoffen untersucht, wobei seine Rolle für die ökologische Nachhaltigkeit und die Abfallwirtschaft hervorgehoben wird. Die Forschungsarbeit trägt zur Entwicklung umweltfreundlicherer Technologien im Bereich der biowissenschaftlichen Produktion bei (Zuhara S et al., 2023).
- Kaliumcarbonat-vermittelte β-selektive anomere O-Alkylierung mit primären Elektrophilen: In diesem Beitrag wird eine Methode zur Synthese von Glycosphingolipiden unter Verwendung von Kaliumcarbonat vorgestellt, wobei dessen Bedeutung für die organische Synthese und pharmazeutische Anwendungen hervorgehoben wird. Es wird belegt, wie anpassungsfähig Kaliumcarbonat ist, wenn es darum geht, komplexe chemische Reaktionen in der pharmazeutischen Forschung zu erleichtern (Lakshika Hettiarachchi I et al., 2023).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,003 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,001 %
Silicat (SiO₂): ≤ 0,005 %
Gesamtschwefel (als Sulfat): ≤ 0,003 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,001 %
Na (Natrium): ≤ 0,02 %
Pb (Blei): ≤ 0,0005 %
Durch Ammoniak gefällte Anteile: ≤ 0,01 %
Trocknungsverlust (300 °C): ≤ 1,0 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystalline | form - | form powder or crystals |
| assay ≥99.0% (acidimetric), ≥99.0% dry basis (acidimetric) | assay 99.5-100.5% | assay - | assay ≥99.0% |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade ACS reagent |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.003%, silicate (as SiO2): ≤0.005%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003% | anion traces - | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤0.003%, phosphate (PO43-): ≤0.001% |
| impurities ≤0.005% Insoluble matter, ≤0.01% Substances precipitated by ammonia | impurities - | impurities - | impurities ≤0.004% S compounds as (SO42-) , ≤0.005% silica, ≤0.01% insolubles |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumcarbonat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1049289050 | 04022536057309 |
| 1049280500 | 04022536057262 |
| 1049281000 | 04022536057286 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf