If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 157,00 | |
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 376,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
1.3 hPa ( 795 °C)
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1435 °C/1013 hPa
mp
730 °C
solubility
water: soluble (119 g/l at 20 °C (68 °F))
density
2.75 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900‑1000 kg/m3
application(s)
general analytical
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- A method for lipoprotein (a) Isolation from a small volume of plasma with applications for clinical research: Diese Studie stellt eine Methode zur Isolierung von Lipoprotein(a) unter Verwendung von Kaliumbromid vor, die für analytische Anwendungen in der klinischen Forschung von Bedeutung ist. Die Präzision der Methode erhöht ihren potenziellen Nutzen in der klinischen Diagnostik (Mueller et al., 2022).
- Measurement uncertainty of lactase-containing tablets analyzed with FTIR: In dieser Studie wird die Unsicherheit bei der Messung von Lactase in Tabletten mittels Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie (FTIR) mit Kaliumbromid bewertet. Die Studie unterstreicht die Bedeutung der Verbindung für die Verbesserung der Messgenauigkeit in der pharmazeutischen Analyse (Paakkunainen et al., 2014).
- MCM-41-supported oxo-vanadium(IV) complex: a highly selective heterogeneous catalyst for the bromination of hydroxy aromatic compounds in water: Diese Studie demonstriert die Verwendung von Kaliumbromid bei der Synthese eines heterogenen Katalysators und zeigt seine Anwendung in selektiven Bromierungsreaktionen, die für die Entwicklung effizienter chemischer Syntheseprozesse entscheidend sind (Bhunia et al., 2011).
- Proteomics and lipids of lipoproteins isolated at low salt concentrations in D2O/sucrose or in KBr: Die Forschungsarbeit untersucht die Proteomik- und Lipidprofile von Lipoproteinen, die mithilfe von Kaliumbromid isoliert wurden, und unterstreicht so seine Rolle bei der Verbesserung der Auflösung und Genauigkeit von Lipidomikstudien in der Biochemie (Ståhlman et al., 2008).
- Single-drop and nanogram level determination of sulfite (SO3(2-)) in alcoholic and nonalcoholic beverage samples based on diffuse reflectance fourier transform infrared spectroscopic (DRS-FTIR) analysis on KBr matrix: In diesem Artikel wird die innovative Verwendung von Kaliumbromid bei der Analyse der Sulfit-Konzentrationen in Getränken erläutert und sein Nutzen in der Qualitätskontrolle von Lebensmitteln und Getränken demonstriert (Verma et al., 2007).
Features and Benefits
Analysis Note
Absorbanz(2 g, zusammengedrückte Scheibe, 0,5 cm dicke Schicht)(Wasser; 3775 – 3050/1760 – 1520 cm⁻¹): ≤ 0,15
Absorbanz(2 g, zusammengedrückte Scheibe, 0,5 cm dicke Schicht)(Wasser; 3050 – 2750 cm⁻¹): ≤ 0,004
Absorbanz(2 g, zusammengedrückte Scheibe, 0,5 cm dicke Schicht)(Sonstige; 4000 – 400 cm⁻¹): ≤ 0,020
Korngröße (d10): ≤ 100 µm
Korngröße (d50): ≤ 200 µm
Korngröße (d90): ≤ 500 µm
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) general analytical | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) IR spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility water: soluble (119 g/l at 20 °C (68 °F)) | solubility - | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| bp 1435 °C/1013 hPa | bp - | bp - | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumbromid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokolle
Aripiprazole, an atypical antipsychotic, treats schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder.
Verwandter Inhalt
United States Pharmacopeia Methods - Esomeprazole
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
The 1.04907 material is applicable for USP, EP and JP pharmacopeias?
1 answer-
This product is not tested against any pharmacopoeial compendium. Unfortunately, there is no USP, EP, or JP-tested product option currently available.