Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
agency
BP, ChP, JPC, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥99.0% dry basis (alkalimetric), 98.0-100.5% (alkalimetric)
form
crystalline, solid
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
208 g/L
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency BP, JPC, Ph. Eur., ChP, NF | agency - | agency - | agency traceable to USP 1551139 |
| form crystalline, solid | form - | form - | form - |
| assay ≥99.0% dry basis (alkalimetric), 98.0-100.5% (alkalimetric) | assay - | assay - | assay - |
| solubility 208 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| density 2.338 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.338 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.338 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.338 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumdihydrogenphosphat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1048719050 | 04022536056050 |
| 1048710703 | 04065271278271 |
| 1048715894 | 04065271278226 |
| 1048719052 | 04027269240936 |
| 1048710701 | 04065271278257 |
| 1048715000 | 04022536056043 |
| 1048719029 | 04027269986056 |
| 1048711000 | 04022536056029 |
| 1048716378 | 04065271278240 |
| 1048719100 | 04027269676957 |
| 1048710702 | 04065271278264 |
| 1048715715 | 04065271278233 |
| 1048710001 | 04027269279721 |
| 1048719012 | 04027269253585 |