Fortfahren mit
1.04672
Synthechol® synthetisches Cholesterin
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, NF
Synonym(e):
Cholesterin, 3β-Hydroxy-5-cholesten, 5-Cholesten-3β-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 420,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.200,00
100 g
1 kg
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H46O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.65
UNSPSC Code:
12352104
Beilstein/REAXYS Number:
1915888
MDL number:
€ 420,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Level
agency
BP, JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
form
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
~141 °C, 147-149 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for (Suitable for formulation and manufacturing use)
application(s)
advanced drug delivery
controlled release
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
General description
Ein GMP-konform skalierbarer Prozess, der ein hochwertiges Lipid hervorbringt, ist für die Entwicklung und Fertigung von lipidhaltigen Arzneimitteln essenziell. Wir sind hochspezialisiert auf die Synthese von GMP-entsprechenden Lipiden von höchster Qualität für pharmazeutische Anwendungen und Gentherapie und fokussieren uns auf eine für Ihre speziellen Anforderungen zugeschnittene Fertigung. Außerdem bieten wir einen Standardkatalog mit optimierten Stabilitäts-, Löslichkeits- und Handhabungseigenschaften an.
Unser SAFC®-Portfolio hochwertiger Produkte für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion hält strengen Qualitätskontrollverfahren stand und wird gemäß den geltenden cGMP-Richtlinien gefertigt.
Application
Cholesterin ist ein Hauptbestandteil aller biologischen Zellmembranen und wird als Stabilisator von Lipid-Doppelschichten in vielen lipidbasierten Formulierungen zur Verabreichung verschiedener pharmazeutischer Wirkstoffe (API), z. B. kleiner Molekülen und Nukleinsäuren, eingesetzt.
Synthetisches Cholesterin, Ph. Eur., BP, JP, NF ist hochrein und deshalb für vielfältige Formulierungsanwendungen geeignet. Dank der geringen Variabilität zwischen verschiedenen Chargen, der hohen Reinheit und nicht enthaltenen biologischen Komponenten ist dieses Produkt optimal für hochempfindliche Anwendungen wie die Verabreichung von Nukleinsäuren.
Durch den kürzlich optimierten Herstellungsprozess ist dieses Produkt in verschiedenen Liefermengen im Bereich von Gramm bis Tonnen erhältlich und fördert somit den Fortschritt der Entwicklung Ihrer Anwendung. Die Option einer zusätzlichen zweiten Bezugsquelle ist ebenfalls möglich.
Biochem/physiol Actions
Hauptbestandteil biologischer Membranen; ca. 25% des gesamten Lipids im Gehirn ist Cholesterin.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SyntheChol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
1.04672 hat keine REACH-Registrierung, weil die Anwendung in Arzneimitteln für die Human- oder Veterinärmedizin bzw. in Nahrungs- und Futtermitteln die einzige unterstützte Anwendung gemäß Artikel 2 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
137672PHR1533C2155000
Cholesterol CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C2155000
Cholesterol
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
suitability
suitable for (Suitable for formulation and manufacturing use)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
104672010004061842567089
104672000104061841870937
104672100004061842567096
104672001004065265006200