This compound is soluble at 10 mg/mL in 1 M NaOH. Other sources also report that this material is soluble in water and ethanol, however, no rate is provided.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 229,00 | |
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 574,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Calconcarbonsäure, metal indicator
Quality Level
form
solid
technique(s)
titration: suitable
mp
300 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1c2c(c(c(c1)O)N=Nc3c4c(cc(c3O)C(=O)O)cccc4)cccc2
InChI
1S/C21H14N2O7S/c24-16-10-17(31(28,29)30)13-7-3-4-8-14(13)18(16)22-23-19-12-6-2-1-5-11(12)9-15(20(19)25)21(26)27/h1-10,24-25H,(H,26,27)(H,28,29,30)
InChI key
MVQBFZXBLLMXGS-UHFFFAOYSA-N
Application
- Solid-state polymer membranes for simple, sensitive, and low-cost monitoring of mercury in water.: In dieser Studie wird Calconcarbonsäure in Festkörperpolymermembranen zur Überwachung von Quecksilber in Wasser verwendet. Die Methode bietet einen einfachen, empfindlichen und kostengünstigen Ansatz zur Umweltüberwachung und unterstreicht das Potenzial für eine breite Anwendung bei der Bewertung der Wasserqualität (Kallithrakas-Kontos et al., 2019).
- A new fluorescent quenching method for the determination of phosphoproteins by using calconcarboxylic acid.: In dieser Forschungsarbeit wird eine Fluoreszenz-Quenching-Methode vorgestellt, bei der Calconcarbonsäure zur Bestimmung von Phosphoproteinen verwendet wird. Die Technik ist für die Proteomik und biochemische Forschung von Bedeutung und stellt ein neues Werkzeug für die Proteinanalyse dar (Zhu et al., 2015).
- Formation of new non-oxido vanadium(IV) species in aqueous solution and in the solid state by tridentate (O, N, O) ligands and rationalization of their EPR behavior.: Calconcarbonsäure wird als Ligand zur Bildung nicht-oxidischer Vanadium(IV)-Spezies verwendet. Diese Studie verbessert das Verständnis der Vanadiumchemie und ihrer potenziellen Anwendungen in der Katalyse und Materialwissenschaft (Sanna et al., 2013).
- Electrophoretic nanotechnology of composite electrodes for electrochemical supercapacitors.: In diesem Artikel wird die Verwendung von Calconcarbonsäure bei der Herstellung von Verbundelektroden für Superkondensatoren untersucht. Die Erkenntnisse sind von zentraler Bedeutung für die Entwicklung von Hochleistungs-Energiespeichergeräten (Su und Zhitomirsky, 2013).
Analysis Note
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 9
Eignung als Indikator (für die Metalltitration): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) titration: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bulk density 400 kg/m3 | bulk density - | bulk density 530 kg/m3 | bulk density - |
| form solid | form powder | form solid | form powder and chunks |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| mp 300 °C | mp 300 °C | mp - | mp 330 °C (lit.) |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1045950005 | 04022536053202 |
| 1045950025 | 04022536053219 |
-
Womit und zu welchen Teilen mische ich die 5g Feststoff?