Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19N3O3S
Molekulargewicht:
381.45
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Ein zellpermeabler und selektiver Inhibitor von humaner Acetyl-CoA-Carboxylase 2 (ACC2) (IC50 = 2,8 µmol/l) der humane ACC1 in vitro bei keiner Konzentration bis 100 µmol/l hemmt. Er hemmt außerdem das Wachstum von Hefe (IC50 = 3,8 µmol/l), in der das native ACC1-Gen durch einen humanen ACC2-Stamm ersetzt wurde, aber nicht mit einem humanen ACC1-Stamm bei Konzentrationen ≤100 µmol/l. Diese Verbindung ist bei Konzentrationen bis 10 µmol/l nichttoxisch gegenüber humanen Zellen in Kultur.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Marjanovic, J., et al. 2010 Proc. Natl. Acad. Sci.107, 9093.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 104551-10MG | 04055977226478 |