Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 80 kU | |||
| 400 kU | |||
| 4000 kU |
Über diesen Artikel
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.product line
EMPROVE® EXPERT
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
application(s)
pharma/biopharma processes
greener alternative category
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Application
Packaging
- 80,000 Units
- 400,000 Units
- 4,000,000 Units + 40, 000 Units tailgate sample
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzonase® Salt Tolerant Endonuclease
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Artikel
Diese Seite beschreibt, welche zentralen Aspekte bei der Zelllyse zu berücksichtigen sind und wie die Kombination einer hohen Salzkonzentration mit einer salztoleranten Endonuklease zur Steigerung des Vektortiters und der Infektiosität bei der Herstellung von AAV-Vektoren eingesetzt werden kann.
This page describes key considerations for cell lysis and how the combination of a high salt concentration and a salt tolerant endonuclease can be used to increase vector titer and infectivity during AAV vector manufacturing.
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1044451010 | 04065269108337 |
| 1044450001 | 04065269108221 |
| 1044450010 | 04065269108245 |