Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.15
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-745-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
84088
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
form
solid
potency
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
solubility
38.2 g/L
bulk density
430 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Biochem/physiol Actions
Vorstufe von Histamin. Umwandlung durch Histidindecarboxylase.
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch, berechnet auf getrocknete Substanz): 99,0–101,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes fein-kristallines Pulver oder farblose Kristalle
Aussehen der Lösung (50 g/l/, Wasser): klar und farblos
Spez. Drehung(α 20/D, 110 g/l, Salzsäure 120 g/l, berechnet auf getrocknete Substanz): +11,4 bis +12,4
Chlorid (Cl): ≤ 200 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 200 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 10 ppm
As (Arsen): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Fe (Eisen): ≤ 5 ppm
K (Kalium): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Na (Natrium): ≤ 100 ppm
Zn (Zink): ≤ 5 ppm
Ninhydrin-positive Substanz (LC)(jegliche Ninydrin-positive Verunreinigung): ≤ 0,2 %
Ninhydrin-positive Substanz (LC)(Ammonium (570 nm)): ≤ 0,02 %
Ninhydrin-positive Substanz (LC)(Verunreinigungen gesamt): ≤ 0,5 %
Trocknungsverlust (105 °C, 3 Stunden): ≤ 0,2 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes fein-kristallines Pulver oder farblose Kristalle
Aussehen der Lösung (50 g/l/, Wasser): klar und farblos
Spez. Drehung(α 20/D, 110 g/l, Salzsäure 120 g/l, berechnet auf getrocknete Substanz): +11,4 bis +12,4
Chlorid (Cl): ≤ 200 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 200 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 10 ppm
As (Arsen): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Fe (Eisen): ≤ 5 ppm
K (Kalium): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Na (Natrium): ≤ 100 ppm
Zn (Zink): ≤ 5 ppm
Ninhydrin-positive Substanz (LC)(jegliche Ninydrin-positive Verunreinigung): ≤ 0,2 %
Ninhydrin-positive Substanz (LC)(Ammonium (570 nm)): ≤ 0,02 %
Ninhydrin-positive Substanz (LC)(Verunreinigungen gesamt): ≤ 0,5 %
Trocknungsverlust (105 °C, 3 Stunden): ≤ 0,2 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Histidin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1043510100 | 04022536050300 |
| 1043519010 | 04022536692708 |
| 1043511000 | 04022536050317 |
| 1043510025 | 04022536050294 |