Fortfahren mit
1.04326
Sojabohnen-Casein-Aufschluss-Bouillon
NutriSelect® Prime, EP, USP, JP, ISO, FDA BAM, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes
Synonym(e):
CASO-Bouillon, Casein-Soja-Bouillon, TSB, Trypton-Soja-Bouillon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
MDL number:
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Prime
Agency:
EP, ISO, JP, USP
Ph:
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
Form:
powder
Suitability:
nonselective for
Application(s):
pharmaceutical
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
EP, ISO, JP, USP
reg. compliance
FDA BAM
form
powder
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective for
General description
NutriSelect® prime Tryptic Soy Broth halal is designed as a combination of two peptones, enzymatic digest of casein and of soy-bean, which provides a high nutrition by supplying organic nitrogen, amino acids, and longer-chained peptides. The osmotic balance is maintained by sodium chloride and dipotassium phosphate acts as a buffer.
Application
NutriSelect® prime Tryptic Soy Broth halal is used for the isolation and cultivation of a wide range of microorganisms from test samples.
Legal Information
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.043171.043231.04316
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for bacteria
agency
EP, JP, ISO, USP
agency
EP, ISO, JP, USP
agency
EN 17141, EP, ISO 21149 , JP, USP
agency
EP, ISO 21528, ISO 22964, ISO 6579, ISO 6887
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.
Halal-zertifizierte Nährböden verhindern die Verunreinigung durch nicht-halale Inhaltsstoffe und ermöglichen mikrobiologische Qualitätskontrollen, ohne dass die Zertifizierung verloren geht.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
104326050004065267504131
104326500004065271994232