Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
form
solid
Quality Level
composition
Dye, ≥50% spectrophotometric assay
pH
4.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
solubility
70 g/L
bulk density
300 kg/m3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C27H35N3.4ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI key
ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
General description
Application
Analysis Note
Identity
- Bromide:
passes test
- chloride: passes test
- Zinc: passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 630 - 635 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; water): ≥ 810
Crystal violet: ≤ 4 %
TLC-Test: passes test
Loss on drying (50 ° C/0.05 mm Hg/ 3h): ≤ 5 %
Suitability for microscopy: passes test
Legal Information
wgk
WGK 3
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9