Fortfahren mit
1.04174
Pararosanilin (Chlorid) (C.I. 42500)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.82
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116130
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
crystalline
Quality Level
mp
268-270 °C
solubility
10 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
InChI key
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Pararosaniline (chloride) (C.I. 42500) for microscopy Certistain®, is a solid dye used to prepare the Schiff’s reagent required for the PAS reaction, for the staining of mucopolysaccharides in histological tissue specimens. The PAS (periodic acid Schiff) reaction is one of the most frequently used chemical methods for histology. As CERTISTAIN® dye it is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications.
Application
for microscopy Certistain®
Legal Information
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
569-61-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)