Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
pathogen testing
Produktname
Singlepath® Listeria monocytogenes, suitable for lateral flow assay, for Listeria monocytogenes, input: food(s)
product line
Singlepath®
Quality Level
form
solid
shelf life
15 mo.
packaging
pack of 25 strips
manufacturer/tradename
Singlepath®
technique(s)
lateral flow assay: suitable
input
sample type food(s)
application(s)
food and beverages
pathogen testing
storage temp.
2-8°C
suitability
Listeria monocytogenes
General description
Application
Features and Benefits
- Schnelle und zuverlässige Methode
- Hohe Sensitivität und Spezifizität im Vergleich zu herkömmlichen Kulturmethoden
- Zur Durchführung sind weder spezielle Ausrüstung noch fachkundiges Personal erforderlich.
Analysis Note
Antigen-Schnelltest (Listeria monocytogenes Sv 1/2c): entspricht
Antigen-Schnelltest (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): entspricht
Antigen-Schnelltest (Listeria ivanovii ATCC 19119 (WDCM 00018)): entspricht
Antigen-Schnelltest (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): entspricht
Zellkulturprüfung (Listeria monocytogenes Sv 1/2a EGD): entspricht
Zellkulturprüfung (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): entspricht
Zellkulturprüfung (Listeria ivanovii ATCC 19119 (WDCM 00018)): entspricht
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Singlepath® | manufacturer/tradename Singlepath® | manufacturer/tradename Singlepath® | manufacturer/tradename - |
| suitability Listeria monocytogenes | suitability Escherichia coli (O157), enterovirulent E. coli (EEC) | suitability Campylobacter spp. | suitability Citrobacter spp., Salmonella spp. |
| input sample type food(s) | input food(s) | input sample type food(s) | input food(s) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| technique(s) lateral flow assay: suitable | technique(s) lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable | technique(s) lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable | technique(s) lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable |
Lagerklasse
Verwandter Inhalt
Detect pathogens rapidly using our lateral flow immunological tests which act as mini-laboratories for identifying the presence of specific pathogens.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1041480001 | 04022536915098 |