Fortfahren mit
1.04138
Malachitgrünoxalat (C.I. 42000)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C52H54N4O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
927.00
UNSPSC Code:
41116130
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Level
composition
Dye, ≥90% spectrophotometric assay
pH
2.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
159 °C
solubility
110 g/L
bulk density
400‑500 kg/m3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2C23H25N2.3C2H2O4/c2*1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3*3-1(4)2(5)6/h2*5-17H,1-4H3;3*(H,3,4)(H,5,6)/q2*+1;;;/p-2
InChI key
CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
General description
Malachite green oxalate (C.I. 42000) for microscopy Certistain®, is a dry dye that is used for the preparation of a staining solution that is used for differential spore staining in bacteriological samples of human origin. As CERTISTAIN® dye it is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications.
Application
for microscopy Certistain®
Analysis Note
Dye content (spectrophotometrically): ≥ 90% (als C₄₆H₅₀N₄ *2 C₂HO₄ *C₂H₂O₄)
Identity
- oxalate:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 616 - 620 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; water): 1730 - 1960
TLC-Test: passes test
Loss on drying (50 °C / <1 hPa): ≤ 7%
Suitability for microscopy: passes test
Legal Information
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3