Fortfahren mit
1.03796
Cellvento® 4Feed COMP
compacted dry powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106213
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
shipped with cooling packs
product line
Cellvento®
form
compacted dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
General description
Cellvento® 4Feed ist eine chemisch definierte Feed-Formulierung, die Komponenten nicht tierischen Ursprungs enthält. Dieses Produkt ist nützlich für die Entwicklung und Herstellung von Biotherapeutika in auf CHO-Zellen basierten Expressionssystemen. Cellvento 4Feed ist eine hochgradig konzentrierte, pH-neutrale Feed-Zusammensetzung, die verbrauchte Nährstoffe, die für die Zellfunktion erforderlich sind, wieder auffüllt. Es erhält und verlängert die Produktionsphase im Fed-Batch-Modus. Cellvento 4Feed enthält Cystein- und Tyrosin-Derivate, die freies Cystein und freies Tyrosin langsam in der ganzen Kultur freisetzen. Dies steht oft mit einem höheren Zellwachstum und einer höheren Produktivität in Zusammenhang. Cellvento 4Feed COMP ist das Feed-Format als komprimiertes trockenes Pulver.
Application
Cellvento® 4Feed wurde zur Unterstützung eines optimalen Zellwachstums und der Leistung von CHO-Suspensionszelltypen sowie anderen CHO-Zelllinien entwickelt. Es wird auch als Begleitfeed-Ergänzung für die Herstellung von Cellvento CHO-Medium in Fed-Batch-Herstellungsprozessen verwendet.
Features and Benefits
  • It maintains and extends the production phase in fed-batch mode.
  • Cellvento® 4Feed contains cysteine and tyrosine derivatives which release free cysteine and free tyrosine slowly throughout the culture. This is often related to higher cell growth and productivity.
Legal Information
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.038401.037951.02488
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
form
dry powder
form
dry powder
form
dry powder
form
dry powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
product line
Cellvento®
product line
Cellvento®
product line
Cellvento®
product line
Cellvento®
description
shipped with cooling packs
description
shipped with cooling packs
description
shipped with cooling packs
description
shipped with cooling packs
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cellvento® and EX-CELL® CHO cell culture media and feeds, optimized for monoclonal antibody & recombinant protein production in fed-batch & perfusion
How the Cellicon® filter and controller enables seamless adoption of a perfused N-1 seed train step into the cell expansion process.
Our step-by-step guide to optimizing media and feed combinations for upstream bioprocessing.
Alle Artikel anzeigen
Verwandter Inhalt
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
Why optimize your upstream bioprocess media and feed? This article discusses the why and how of optimizing your media and feed to maximize cell viability and productivity.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
103796005004054839114021
103796000104061841197614
103796000504054839114045
103796906004061841979500
103796001004054839114038