Fortfahren mit
1.03132
1,4-Dioxan
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonym(e):
1,4-Dioxan, Glykolethylether, 1,4-Diethylendioxid, 1,4-Dioxacyclohexan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 402,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 812,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
UNSPSC Code:
12191504
EC Index Number:
204-661-8
NACRES:
NA.03
MDL number:
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
101.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
41 hPa ( 20 °C)
€ 402,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
41 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
300 °C
potency
5200 mg/kg LD50, oral (Rat), 7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-25.2 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.02% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
245 nm, ≥50%, 270 nm, ≥80%, 300 nm, ≥98%
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
12 °C
transition temp
flash point 11 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1CCOCC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
General description
Mit ihrer hohen UV-Durchlässigkeit, geringen Partikelzahl, Acidität und Alkalität und ihrem geringen Abdampfrückstand sind LiChrosolv-Lösungsmittel ideal für reproduzierbare Trennungen. In der analytischen HPLC werden Trennungen üblicherweise mit einem Lösungsmittelgradienten durchgeführt. Daher bieten wir Lösungsmittel neben den isokratischen Qualitäten auch in „gradient grade“ an. Somit kann der Gradienteneffekt des beteiligten Lösungsmittels minimiert werden.
Application
  • Cross-Polarization Solid-State NMR Quantification of Species within Pores of Metal-Organic Frameworks: Auch wenn kein direkter Zusammenhang mit 1,4-Dioxan besteht, verwendet diese Studie Methoden, die für die Analyse von Dioxan und anderen ähnlichen Molekülen innerhalb komplexer Strukturen anwendbar sein könnten und für Chemiker und Materialwissenschaftler relevant sind, die sich mit der molekularen Charakterisierung befassen (Wu & Xu, 2024).
  • Photosensitized covalent organic framework as a light-induced oxidase mimic for colorimetric detection of uric acid: Dieser innovative Ansatz, bei dem ein Gerüst verwendet wird, das potenziell für den Nachweis von 1,4-Dioxan angepasst werden könnte, unterstreicht die Überschneidung von Materialwissenschaft und analytischer Chemie, was für Forschende, die neue Analysemethoden entwickeln, von Interesse sein könnte (Wang et al., 2024).
Preparation Note
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,8 %
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 2,0 mg/l
Wasser: ≤ 0,02 %
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinität: ≤ 0,0002 meq/g
Durchlässigkeit (bei 245 nm): ≥ 50 %
Durchlässigkeit (bei 270 nm): ≥ 80 %
Durchlässigkeit (ab 300 nm): ≥ 98 %
Filtriert durch 0,2-µm-Filter
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dioxan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
123-91-1
CAS No.
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Artikel
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
103132250004022536040165