Fortfahren mit
1.03115
1,4-Dioxan
EMPLURA®
Synonym(e):
1,4-Dioxan, Glycolethylether, 1,4-Diethylendioxid, 1,4-Dioxacyclohexan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
UNSPSC Code:
12191504
EC Index Number:
204-661-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
101.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
41 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
41 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
300 °C
potency
5200 mg/kg LD50, oral (Rat), 7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-25.2 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.005% Peroxide (as H2O2), ≤0.01% Free acid (as CH3COOH), ≤0.1% Water
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
12 °C
transition temp
flash point 11 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1CCOCC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu Chemikalien höchster Reinheit. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien sowie für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA-Lösungsmittel bieten geeignete Spezifikationen für die wichtigsten Parameter.
Application
  • Occurrence of 1,4-dioxane in drinking water of China and its ecological and human health risk: Eine Untersuchung der Prävalenz von 1,4-Dioxan im Trinkwasser Chinas, mit einer Bewertung der damit verbundenen ökologischen und gesundheitlichen Risiken für Menschen, relevant für Forscher und politische Entscheidungsträger, die sich auf öffentliche Gesundheit und Umweltschutz konzentrieren (Wang et al., 2024).
  • Adsorption Behavior and Kinetics of 1,4-Dioxane by Carbon Aerogel: In dieser Forschungsarbeit wird die Wirksamkeit von Kohlenstoff-Aerogel bei der Adsorption von 1,4-Dioxan erörtert. Sie liefert wertvolle Daten zur Adsorptionskinetik und zum Adsorptionsverhalten, die für Materialwissenschaftler und Chemiker, die mit fortschrittlichen Materialien arbeiten, nützlich sind (Lu et al., 2024).
  • Photosensitized covalent organic framework as a light-induced oxidase mimic for colorimetric detection of uric acid: Dieser innovative Ansatz, bei dem ein Gerüst verwendet wird, das potenziell für den Nachweis von 1,4-Dioxan angepasst werden könnte, unterstreicht die Überschneidung von Materialwissenschaft und analytischer Chemie, was für Forschende, die neue Analysemethoden entwickeln, von Interesse sein könnte (Wang et al., 2024).
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Freie Säure (als CH₃COOH): ≤ 0,01 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,032–1,034
Peroxid (als H₂O₂): ≤ 0,005 %
Wasser: ≤ 0,1 %
Stabilisiert mit etwa 25 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dioxan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
123-91-1
CAS No.
123-91-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)