Fortfahren mit
1.03098
2,2′-Bipyridin
greener alternative
GR for analysis (reagent for iron(II) and molybdenum) ACS
Synonym(e):
2,2′-Bipyridin, Reagenzien für Eisen(II) und Molybdän, α,α′-Dipyridyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 195,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.18
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
206-674-4
NACRES:
NB.21
MDL number:
€ 195,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
solid
potency
100 mg/kg LD50, oral (Rat), 625-1250 mg/kg LD50, skin (Rat)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
7.5 (25 °C, 5 g/L in H2O)
bp
272 °C/1013 hPa
mp
70-72 °C
transition temp
flash point 121 °C
bulk density
500 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c(cccc1)c2ncccc2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChI key
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Application
  • A novel high-throughput analytical method to quantify microplastics in water by flow cytometry: In dieser Arbeit wird Wasser zum Waschen des natürlichen Quarzsands für Aquarien und auch zur Vorbereitung des Modells für die Entfernung von Mikroplastik verwendet. (Li et al., 2023).
Analysis Note
Gehalt (Perchlorsäuretitration): ≥ 99,5 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzpunkt: 70–72 °C
Extinktion der Lösung (50 % w/v; Methanol): entspricht
Sensitivität (gegenüber Eisenion): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.20158798533L512346
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder or crystals (anhydrous)
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
70-72 °C
mp
109-113 °C
mp
70-73 °C (lit.)
mp
-
pH
7.5 (25 °C, 5 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
bulk density
500 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
wgk
WGK 3
flash_point_f
267.8 °F - closed cup
flash_point_c
131 °C - closed cup
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf