Fortfahren mit
1.02856
Cäsiumnitrat 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Synonym(e):
Cäsiumnitrat 99+
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CsNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.91
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-146-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99% (acidimetric)
Form:
crystalline
Solubility:
239.5 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99% (acidimetric)
form
crystalline
potency
2390 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
401 °C
solubility
239.5 g/L
density
3.64 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1500 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cs+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetrisch nach Ionenaustausch): ≥ 99 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.02276230030202134
form
crystalline
form
crystalline
form
powder and chunks
form
powder
solubility
239.5 g/L
solubility
919-1020 g/L
solubility
-
solubility
-
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99.0% ((NH4)2[Ce(NO3)6] basis, potentiometry)
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
401 °C
mp
>400 °C
mp
1019 °C (lit.)
mp
626 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.005%
anion traces
-
anion traces
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102856002504022536037585
102856100004022536037592