Fortfahren mit
1.02838
L-Cystein
for biochemistry
Synonym(e):
L-Cystein, α-Amino-ß-mercapto-propionsäure, Cys
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.16
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-158-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
420 °C
potency
1890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-228 °C
solubility
280 g/L
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCC([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Exploring the molecular mechanisms of Lrp/AsnC-type transcription regulator DecR, an L-cysteine-responsive feast/famine regulatory protein: In dieser Studie wird die Rolle von DecR, einem L-Cystein-responsiven regulatorischen Protein, bei der Modulation der bakteriellen Reaktion auf die Nährstoffverfügbarkeit untersucht. Sie bietet Einblicke in den mikrobiellen Stoffwechsel und mögliche Ziele für antibakterielle Strategien (Zhou et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (Titratin mit Perchlorsäure, berechnet auf getrocknete Substanz): ≥ 99,0
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: farblose bis weiße nadelförmige Kristalle
Aussehen der Lösung (100 g/L, Salzsäure   2 mol/L): klar und farblos
Spezifische Drehung (α 20/D, 80 g/L, Salzsäure 1 mol/L, ber. auf getrocknete Substanz): +8,3 bis +9,5
pH (25 g/L; Co₂-freies Wasser): 4,5–5,5
Chlorid (Cl): ≤ 0,04 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,03 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Co (Cobalt): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0010 %
K (Kalium): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,01 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,02 %
Zn (Zink): ≤ 0,0005 %
Fremd-Aminosäuren: ≤ 0,5 %
Andere ninhydrin-positive Substanzen: ≤ 0,1 %
Trocknungsverlust (105 °C, 3 Stunden): ≤ 0,5 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.02452C735295437
L-Cysteine for cell culture media
SAFC
1.02452
L-Cysteine
form
solid
form
solid
form
crystalline powder
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
220-228 °C
mp
220-228 °C
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
280 g/L
solubility
280 g/L
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
-
bulk density
300 kg/m3
bulk density
300 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cystein
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102838901004022536692678
102838010004022536037370
102838100004022536037387
102838002504022536037363
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf