Fortfahren mit
1.02790
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,30
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 537,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 4.980,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CuO4S · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.69
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-847-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-100.5% (iodometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
€ 61,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-100.5% (iodometric)
form
solid
potency
960 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
110 °C (230 °F)
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.003%, K: ≤0.001%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.005%, Pb: ≤0.005%, Zn: ≤0.03%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Synthesis and antifungal activity of slow-release pyridinylcarbonyl chitooligosaccharide copper complexes: Diese Studie untersucht die Synthese von Kupferkomplexen mit langsamer Freisetzung und antimykotischen Eigenschaften und hebt ihre potenziellen Anwendungen in der Landwirtschaft und Medizin hervor (Liu et al., 2022).
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch): 99,0–100,5 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,003 %
K (Kalium): ≤ 0,001 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Ni (Nickel): ≤ 0,005 %
Pb (Blei): ≤ 0,005 %
Zn (Zink): ≤ 0,03 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Other Notes
Ersetzt: CX2185; CX2185-1; CX2185-5; CX2185-7; CX2185-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
31293-MC76311.02787
form
solid
form
crystalline
form
powder or crystals
form
coarse powder, crystalline
assay
99.0-100.5% (iodometric)
assay
99-102%
assay
≥98.0%
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
500
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
-
cation traces
Ca: ≤0.005%, K: ≤0.001%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.005%, Fe: ≤0.003%, Ni: ≤0.005%, N: ≤0.001%, Zn: ≤0.03%
cation traces
As: ≤0.00005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.001%, Co: ≤0.001%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.001%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.002%, Ni: ≤0.002%, Pb: ≤0.002%, Zn: ≤0.030%
cation traces
Fe: ≤0.01%
cation traces
-
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102790100004022536036809
102790500004022536036823
102790025004022536036793
102790905004022536036847
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf