Fortfahren mit
1.02788
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP
Synonym(e):
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CuSO4 · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.69
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-847-6
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder, powder
potency
960 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
particle size
(see specification)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
147 °C
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Kupfer(II)-sulfat zeigt adstringente Eigenschaften. Zu den typischen Verwendungen zählen die Anwendung als topische Formulierungen oder als Spurenelement in Mineralstoffergänzungen sowie Zellkulturmedien.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.0278731293-MC8027
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
agency
Ph. Eur., USP
agency
BP, Ph. Eur., USP
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
form
fine powder
form
coarse powder, crystalline
form
crystalline
form
powder
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
BioReagent
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
mp
147 °C
mp
147 °C
mp
110 °C (dec.) (lit.)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102788075004054839392214
102788902504022536939810
102788100004027269303310
102788500004022536036762