Fortfahren mit
1.02735
L-Cystein -hydrochlorid Monohydrat
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, USP
Synonym(e):
Cys
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.63
EC Index Number:
200-157-7
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
5158059
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
98.5-101.0% dry basis (alkalimetric)
form
crystalline powder
pH
0.8-1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-170 °C
solubility
650 g/L
density
1.54 g/cm3
bulk density
780 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤300 ppm
cation traces
Fe: ≤20 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChI key
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
General description
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Produkten für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die Produktion erfolgt unter Einhaltung der MQ-500-Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unsere Rohmaterialien werden im Rahmen unseres EMPROVE®-Programms mit EMPROVE®-Dossiers geliefert. Diese enthalten umfassende, aktuelle Dokumentation, damit Sie regulatorische Herausforderungen bewältigen, Risiken verwalten und Ihre Fertigungsprozesse verbessern können.
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Biochem/physiol Actions
NMDA-Glutamat-Rezeptorantagonist
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch, berechnet auf getrocknete Substanz): 98,5 - 101,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Identität (Chlorid): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes, kristallines Pulver oder farblose Kristalle
Aussehen der Lösung (25 g/l, Wasser): klar und nicht stärker gefärbt als die Farbvergleichslösung BG₆
Spez. Drehung (α 20/D, 80 g/l, Salzsäure 250 g/l, berechnet auf getrocknete Substanz): +5,5 bis +7,0
Spez. Drehung (α 25/D, 80 g/l, Salzsäure 6 mol/l, berechnet auf getrocknete Substanz): +5,7 bis +6,8
Sulfat (SO₄): ≤ 300 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 10 ppm
Fe (Eisen): ≤ 20 ppm
Verwandte Verbindungen, gesamt (DC): ≤ 0,5 %
Ninhydrin-positive Substanzen (LC) (Verunreinigung A (570 nm)): ≤ 0,5 %
Ninhydrin-positive Substanzen (LC) (Jede Ninhydrin-positive Verunreinigung): ≤ 0,2 %
Ninhydrin-positive Substanzen (LC) (Ammonium (570 nm)): ≤ 0,02 %
Ninhydrin-positive Substanzen (LC) (Gesamtverunreinigungen): ≤ 1,0 %
Lösungsmittelrückstände (ICH Q3C): ausgeschlossen durch den Herstellprozess
Sulfatasche (600 °C): ≤ 0,1 %
Trocknungsverlust (Vakuum) < 0.7 kPa, P₂O₅, 24 h): 8.0 - 12.0 %
Bakterielle Endotoxine: ≤ 6,0 I.U./g
Elementverunreinigungen gemäß der Leitlinie ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities) sind in der Spezifikation berücksichtigt. Elemente der Klassen 1-3 werden nicht oberhalb des Option-1-Limits gemäß ICH Q3D erwartet, wenn diese nicht spezifiziert und gekennzeichnet (*) sind.
Entspricht Ph Eur, USP.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1102C6852C7880
agency
JP, USP, Ph. Eur.
agency
traceable to Ph. Eur. C3290000, traceable to USP 1161509
agency
meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
agency
-
form
crystalline powder
form
-
form
powder or crystals
form
powder
assay
98.5-101.0% dry basis (alkalimetric)
assay
-
assay
98.5-101.0% dry basis
assay
≥98% (TLC)
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
-
solubility
650 g/L
solubility
-
solubility
water: 1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
density
1.54 g/cm3
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cystein -hydrochlorid Monohydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102735100004022536942629
102735000104054839392191
102735901004022536942636
102735010004022536942612
102735902504054839392207