Fortfahren mit
1.02700
Copper
foil about 0.1 mm thickness for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Copper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.55
UNSPSC Code:
12141711
EC Index Number:
231-159-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Fiber carton
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.7% (iodometric)
form
solid
impurities
≤0.02% Substances insoluble in nitric acid
bp
2580 °C/1013 hPa
mp
1083 °C
density
8.96 g/cm3
bulk density
1000 kg/m3
cation traces
Ag: ≤0.002%, As: ≤0.0002%, Fe: ≤0.005%, Mn: ≤0.005%, Pb: ≤0.05%, Sb: ≤0.005%, Sn: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Electron-electron scattering limits thermal conductivity of metals under extremely high electron temperatures: The study discusses how copper′s thermal properties are influenced under extreme conditions, applicable in high-performance electronics (Karna and Giri, 2024).
  • Lateral Flow Assay Biotesting by Utilizing Plasmonic Nanoparticles Made of Inexpensive Metals: Demonstrates copper′s potential as a cost-effective alternative to gold in diagnostic assays, broadening access to healthcare technologies (Bahamondes Lorca et al., 2024).
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 99.7 %
Substances insoluble in nitric acid: ≤ 0.02 %
Ag (Silver): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.05 %
Sb (Antimony): ≤ 0.005 %
Sn (Tin): ≤ 0.005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF90953938GF88076616GF60103000
Copper foil about 0.1 mm thickness for analysis EMSURE®
Supelco
1.02700
Copper
Copper foil, length 1 m, thickness 0.012 mm, purity 99.99+%
GF90953938
Copper
Copper foil, length 1 m, thickness 0.075 mm, purity 99.9%
GF88076616
Copper
Copper foil, thickness 0.1 mm, length 0.5 m, purity 99.9%
GF60103000
Copper
assay
≥99.7% (iodometric)
assay
≥99.99%
assay
99.9%
assay
99.9%
form
solid
form
foil
form
foil
form
foil
bp
2580 °C/1013 hPa
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083 °C
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.96 g/cm3
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-50-8
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102700025004022536035925