Fortfahren mit
1.02584
Koffein
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
Synonym(e):
Koffein, Koffein, 7-Methyltheobromin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.240,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
200-362-1
MDL number:
€ 139,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
20 hPa ( 80 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
98.5-101.0% (HPLC), 98.5-101.0% (perchloric acid titration)
form
crystalline powder
autoignition temp.
>600 °C
potency
367.7 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
5.5-6.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
235-239 °C
solubility
20 g/L
density
1.23 g/cm3 at 18 °C
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[n]1(c2c(nc1)N(C(=O)N(C2=O)C)C)C
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
General description
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen, Lösungsmitteln und Reagenzien plus die für die Erfüllung strenger regulatorischer Anforderungen notwendige Dokumentation und Expertise. Neben unserem umfassenden Portfolio bieten wir unseren Kunden exakt auf ihren Bedarf zugeschnittene Herstellungsdienstleistungen. Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette sowie eine Risikominderung gewährleistet werden können. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Koffein Emprove® Essential eignet sich für pharmazeutische Anwendungen.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C01000001085003PHR1009
Caffeine EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
SAFC
1.02584
Caffeine
Caffeine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0100000
Caffeine
Caffeine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1085003
Caffeine
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
EP Reference Standard
agency
-
agency
traceable to Ph. Eur. C0100000, traceable to USP 1085003
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
form
crystalline powder
form
-
form
-
form
-
assay
98.5-101.0% (HPLC), 98.5-101.0% (perchloric acid titration)
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
20 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Koffein
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Artikel
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102584100004022536034980
102584905004022536035000