Fortfahren mit
1.02560
ISOSLIDE Kontrollobjekträger für säurefeste Bakterien
with reference tissue for the detection of acid-fast bacteria in histological tissue
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 306,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116124
€ 306,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
histology
storage temp.
15-25°C
suitability
Acid-fast bacteria
General description
Die ISOSLIDE AFB-Kontrollobjekträger mit Referenzgewebe für den Nachweis von säurefesten Bakterien in histologischem Gewebe werden mit Schnitten von geeignetem tierischem Material hergestellt, das säurefeste Bakterien enthält. Jede Packung von ISOSLIDE Kontrollobjektträgern enthält 25 Objektträger. Das Gewebe wird auf den nächsten Objektträger in das weiß gedruckte Markierungsfeld aufgetragen. Ein Objektträger ist bereits mit dem Referenzverfahren gefärbt und wird zum Vergleich herangezogen. Die 24 ungefärbten Objektträger werden gemäß dem entsprechenden Protokoll oder mit dem laboreigenen Protokoll gefärbt. Nach dem Färben der Objektträger wird das Färbeergebnis mit dem Labormaterial und dem vorgefärbten Kontrollobjektträger verglichen. Die ISOSLIDE Kontrollobjektträger werden nicht für Ihre Anwendung in Verfahren der molekularen Pathologie und IHC qualitätsgeprüft.
Dieses Produkt ist als IVD registriert und weist eine CE-Kennzeichnung auf. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Legal Information
ISOSLIDE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.004251.004081.00380
suitability
Acid-fast bacteria
suitability
-
suitability
-
suitability
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102560000104027269862893