Fortfahren mit
1.02539
Cobalt(II)-chlorid-Hexahydrat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Cobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, Cobaltdichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 335,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 557,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Co · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.93
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-589-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
€ 335,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (complexometric)
form
solid
potency
766 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
56 °C
density
1.92 g/cm3 at 25 °C
bulk density
1250 kg/m3
anion traces
nitrate (NO3-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.002%, Mn: ≤0.001%, Na: ≤0.01%, Ni: ≤0.005%, Pb: ≤0.0005%, Zn: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Co](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Mit Stickstoff und Kobalt codotierte fluoreszierende magnetische Kohlenstoffpunkte: Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat wird für die Synthese von mit Stickstoff und Kobalt codotierten fluoreszierenden magnetischen Kohlenstoffpunkten verwendet. Diese innovativen Materialien dienen als ratiometrische Fluoreszenzsonden für den Nachweis von Cholesterin und Harnsäure im menschlichen Blutserum, was eine bedeutende Anwendung in der medizinischen Diagnostik und Forschung darstellt (Huang S et al., 2019).
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): 99,0–102,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,010 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0,01 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,002 %
Mn (Mangan): ≤ 0,001 %
Na (Natrium): ≤ 0,01 %
Ni (Nickel): ≤ 0,005 %
Pb (Blei): ≤ 0,0005 %
Zn (Zink): ≤ 0,002 %
Other Notes
Ersetzt: CX1800
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
31277255599202185
form
solid
form
solid
form
powder, crystals or chunks
form
crystals or chunks
assay
99.0-102.0% (complexometric)
assay
98-102%
assay
98%, 98.0-102.0% (ACS specification)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
impurities
≤0.01% Insoluble matter
impurities
≤0.01% water-insoluble matter
impurities
≤0.01% insolubles
impurities
-
density
1.92 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt(II)-chlorid-Hexahydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7791-13-1
CAS No.
7791-13-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102539010004022536034522
102539025004022536034539
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf