Fortfahren mit
1.02483
Chrom(III)-oxid
anhydrous, Technipur®
Synonym(e):
Chromsesquioxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,50
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.730,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cr2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.99
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 61,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Level
density
5.22 g/cm3
SMILES string
O=[Cr]O[Cr]=O
InChI
1S/2Cr.3O
InChI key
QDOXWKRWXJOMAK-UHFFFAOYSA-N
General description
Chromium(III) oxide (Cr2O3) is an inorganic compound with wide applications in construction materials, heterogeneous catalysis, enamels, green pigments, plastic, and paints. These listed applications are due to its unique properties like high oxidative resistance and melting temperature. Furthermore, a permanent green coloring in cement is achieved by Cr2O3.
Application
Used in a solid-state reaction to form the new ternary oxide, CrVMoO7, can be used in selective oxidation.
Chromium(III) oxide can be used:
  • To dope TiO2 nanocrystallites photoanodes applicable in dye-sensitized solar cells.
  • As a bulk mediator in the modification of carbon paste electrodes applicable in nitric oxide sensing.
Legal Information
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
203068769533393703
density
5.22 g/cm3
density
-
density
-
density
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chrom(III)-oxid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Functional pigments from chromium(III) oxide nanoparticles
Sangeetha S, et al.
Dyes and Pigments, 94(3), 548-552 (2012)
Physical properties of anatase TiO2 nanocrystallites: based photoanodes doped with Cr2O3
Abouhaswa AS
Optical and Quantum Electronics, 52 (2020)
Amperometric Nitric Oxide Sensor Based on Carbon Paste Electrode Modified with Chromium (III) Oxide
Berisha LS, et al.
Sensors & Transducers Journal, 184(1), 159-164 (2015)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102483100004022536033860
102483905004022536033884