Fortfahren mit
1.02406
Natriumchlorid
volumetric standard, secondary reference material for argentometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Synonym(e):
Halit, NaCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
80 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,90
80 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.44
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Index Number:
231-598-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
€ 91,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
This product is equipped with an integrated RFID tag in the label for seamless data transfer to the titration instrument.
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
ISO 17025, reag. Ph. Eur., reag. USP
vapor pressure
1.3 hPa ( 865 °C)
product line
Certipur®
form
solid
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
titration: suitable
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
solubility
358 g/L
bulk density
1140 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
General description
Natriumchlorid (NaCl) ist ein volumetrischer Standard, der unter strengen Bedingungen hergestellt und mit der höchstmöglichen Präzision analysiert wird. Der Massenanteil des Standards wird mittels potentiometrischer Titration bestimmt, und die Qualifizierung erfolgt in einem gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können Ihr Zertifikat auch auf http://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Application
Es wird als zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM) für die Standardisierung von volumetrischen Lösungen in argentometrischen Titrationen gemäß USP und Ph. Eur. eingesetzt.
Features and Benefits
  • Erhältlich als Feststoff in einer kontaminationsgeschützten Glasflasche, um Stabilität während der gesamten Haltbarkeitsdauer bis zum Öffnen zu gewährleisten.
  • Zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM) nach ISO 17034
  • Hochreines Material, rückführbar auf SRM von NIST
  • In einem durch DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor analysiert
  • In Übereinstimmung mit dem Kapitel „Reagenzien“ in USP und Ph. Eur.
  • Die hohe Qualität bietet genaue Titerbestimmungen
  • Ein Analysenzertifikat (CoA) liegt bei
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR132194052671380-M
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
Certipur®
product line
-
product line
-
product line
-
vapor pressure
1.3 hPa ( 865 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
1 hPa ( 865 °C)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
crystalline powder
form
solid
agency
ISO 17025, reag. USP, reag. Ph. Eur.
agency
traceable to USP 1613804
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumchlorid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102406008004022536555829
102406008304054839654374
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf