Fortfahren mit
1.02402
Eisen(II)-ethylendiammoniumsulfat
Volumetric standard, secondary reference material for redox titration, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Eisen(II)-ethylendiammoniumsulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
80 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 406,00
€ 304,50
80 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 426,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Index Number:
264-357-6
NACRES:
NA.24
€ 304,50
Listenpreis€ 406,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
This product is equipped with an integrated RFID tag in the label for seamless data transfer to the titration instrument.
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
ISO 17025, reag. Ph. Eur.
form
solid
technique(s)
titration: suitable
pH
4.0 (25 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
170 g/L
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O=S(=O)(O)O.O.[FeH2].NCCN
InChI
1S/C2H8N2.Fe.H2O4S/c3-1-2-4;;1-5(2,3)4/h1-4H2;;(H2,1,2,3,4)/q;+3;
InChI key
WAYQJNDEVYLLFJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können unser Zertifikat auch auf http://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum anzuzeigen.
Eisen(II)ethylendiammoniumsulfat volumetrischer Standard wird unter strengen Bedingungen hergestellt und mit der höchstmöglichen Präzision gemessen. Sein Massenanteil wird durch potentiometrische Titration bestimmt und in einem durch DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor qualifiziert.
Application
Es wird als zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM) für die Standardisierung von volumetrischen Lösungen in Redox-Titrationen gemäß USP und Ph. Eur. eingesetzt.
Features and Benefits
  • Erhältlich als Feststoff in einer gesicherten Glasflasche, um Stabilität während der gesamten Haltbarkeitsdauer bis zum Öffnen zu gewährleisten.
  • Zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM) nach ISO 17034
  • Hochreines Material, zurückführbar auf NIST SRM
  • In einem durch DIN EN ISO/IEC 17034 akkreditierten Labor qualifiziert
  • In Übereinstimmung mit dem Kapitel „Reagenzien“ in USP und Ph. Eur.
  • Die hohe Qualität bietet genaue Titerbestimmungen
  • Ein Analysenzertifikat (CoA) liegt bei
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2035051.03963414913
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
solid
form
crystalline
form
crystalline, solid
form
solid
solubility
170 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
bulk density
600 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
pH
4.0 (25 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102402008304054839568695
102402008004022536555782
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf