Fortfahren mit
1.02392
Calciumchlorid
anhydrous, granular ~ 6 - 14 mm
Synonym(e):
Calciumchlorid, Chlorcalcium, Calciumdichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CaCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.98
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-140-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
~90% (complexometric)
Form:
solid
Quality Segment
assay
~90% (complexometric)
form
solid
potency
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C
density
2.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Studien zu Festbettsäulen: In Studien mit kontinuierlichen Festbettsäulen wird Kongorot verwendet, um die Adsorptionsfähigkeit verschiedener natürlicher Adsorptionsmittel wie Nelumbo nucifera (Lotus) Blattadsorptionsmittel zu untersuchen. Diese Studien tragen zum Verständnis der Dynamik der Farbstoffentfernung in realen Anwendungen bei und liefern wertvolle Daten für die Skalierung von Adsorptionsprozessen für die industrielle Abwasserbehandlung (Vairavel und Rampal, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2021).
  • Nanokomposit-Adsorbentien: Kongorot wird in Studien mit Nanokomposit-Adsorbentien wie kalziniertem ZnAl-LDH (geschichtete Doppelhydroxide) verwendet, die in Alginatkügelchen eingeschlossen sind. Diese Studien untersuchen die Adsorptionseffizienz, Regeneration und Wiederverwendbarkeit von Nanokompositen zur Entfernung von Farbstoffen aus Wasser und tragen so zur Entwicklung fortschrittlicher Materialien für die Umweltsanierung bei (El Khanchaoui et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2021).
Analysis Note
Assay (komplexometrisch): ca. 90
Freies Alkali (als Ca(OH)₂): ≤ 0,2 %
Wasseraufnahmekapazität (24 Std., 80 % relative Feuchtigkeit): ≥ 20 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumchlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c