Fortfahren mit
1.02382
Calciumchlorid Dihydrat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Calciumdichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,40
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,30
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,90
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 276,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 948,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CaCl2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.01
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
233-140-8
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
€ 36,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (complexometric)
form
solid
potency
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.003% Oxidizing substances (as NO3), ≤0.01% Insoluble matter
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0001%, Ba: ≤0.003%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0003%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, Mg and allied cations: ≤0.5%, NH4+: ≤0.005%, Na: ≤0.01%, Sr: ≤0.05%, heavy metals: ≤5 ppm
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Calcium Chloride as a Novel Stabilizer for Foot-and-Mouth Disease Virus and Its Application in the Vaccine Formulation: Demonstriert den innovativen Einsatz von Calciumchlorid-Dihydrat bei der Stabilisierung von Maul- und Klauenseucheviren und verbessert so die Wirksamkeit und Stabilität von Impfstoffen (Jin JS et al., 2024).
  • Efficient regulation of cadmium accumulation by carboxymethylammonium chloride in rice: Erläutert die Rolle von Calciumchlorid-Dihydrat bei der Absorption und Regulierung von Schwermetallen in Pflanzen und zeigt das Potenzial für eine Umweltsanierung und sicherere landwirtschaftliche Praktiken (Fu L, et al., 2024).
  • Simultaneous impregnation and microencapsulation of CaCl(2) using silica gel and methyl cellulose for thermal energy storage applications: Hebt die Verwendung von Calciumchlorid-Dihydrat in Energiespeichersystemen hervor und betont seine Fähigkeit, thermische Eigenschaften und Energieeffizienz zu verbessern (Shervani S et al., 2024).
  • Microbial induced carbonate precipitation for remediation of heavy metals, ions and radioactive elements: Untersucht die Umweltanwendungen von Calciumchlorid-Dihydrat bei der Bioremediation, insbesondere bei der Behandlung von mit Schwermetallen und radioaktiven Materialien kontaminiertem Wasser und Boden (Taharia M, et al., 2024).
  • Hybrid Polymer Salogels for Reversible Entrapment of Salt-Hydrate-Based Thermal Energy Storage Materials: Untersuchung der Integration von Calciumchlorid-Dihydrat in Polymermatrizes zur reversiblen thermischen Energiespeicherung, was Fortschritte in der Materialwissenschaft und im Energiemanagement ermöglicht (Rajagopalan KK, et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): 99,0 - 102,0 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Acidität oder Alkalität: entspricht
pH-Wert (5 %; Wasser, 25 °C): 4,5 - 8,5
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,0001 %
Ba (Barium):
≤ 0,003 %
: entspricht
Cu (Kupfer): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0003 %
K (Kalium): ≤ 0,01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,005 %
Na (Natrium): ≤ 0,01 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,005 %
Sr (Strontium): ≤ 0,05 %
Alkali- und Alkalimetalle: ≤ 0,5 %
Oxidierende Substanzen (als NO₃): ≤ 0,003 %
Entspricht ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Ersetzt: CX0134; CX0130-1 CX0134-1; CX0134-3; CX0130; CX0130-6
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
211021.42002208290
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
assay
99.0-102.0% (complexometric)
assay
-
assay
-
assay
≥99% (by assay)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
cation traces
Al: ≤0.0001%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Mg and allied cations: ≤0.5%, Na: ≤0.01%, heavy metals: ≤5 ppm, Ba: ≤0.003%, Mg: ≤0.005%, Sr: ≤0.05%, Fe: ≤0.0003%, NH4+: ≤0.005%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumchlorid Dihydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Photometric measurement of ammonium ions in compost samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Learn about the photometric determination of nitrate ions in compost using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of nitrite ions in compost by Griess method using Spectroquant®
Alle Protokolle anzeigen
Verwandter Inhalt
Nitrate in soil test using Spectroquant® Nitrate Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with Nitrospectral® for accurate analysis.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102382050004022536032955
102382500004022536032993
102382100004022536032979
102382902504022536033013
102382025004022536914954
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf