Fortfahren mit
1.02263
Cerium oxide
1-3 mm for elementary analysis
Synonym(e):
Cer(IV)-oxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 217,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CeO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.11
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-150-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 217,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cer(IV)-oxid, 1-3 mm for elementary analysis
Quality Level
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
2000 °C
density
7.3 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1280 kg/m3
cation traces
Fe: ≤0.02
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
InChI key
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species through metabolic trapping: Bathocuproindisulfonsäure-Dinatriumsalz wird für die Synthese von selektiven Kupfer(I)-Liganden verwendet. Diese Liganden sind für die PET-Bildgebung zum Nachweis reaktiver Sauerstoffspezies unerlässlich, was ihre Rolle in der modernen medizinischen Bildgebung und Forschung unterstreicht. Diese Anwendung ist entscheidend für das Verständnis zellulärer Mechanismen und Krankheitspathologien, bei denen oxidativer Stress eine Rolle spielt (Tada, Mizuno, Shibata, Yasui, Kuge, 2024).
Analysis Note
Sulfat (SO₄): ≤ 0,5 %
Fe (Eisen): ≤ 0,02
Glühverlust (1000 °C): ≤ 1,0 %
Korngröße (1–3,15  mm): ≥ 80 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
54484170029022390
form
solid
form
nanopowder
form
nanopowder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
2000 °C
mp
-
mp
-
mp
-
density
7.3 g/cm3 at 20 °C
density
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤0.02
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cer(IV)-oxid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102263010004022536031460