Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 311,00 |
Über diesen Artikel
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
vapor pressure
398 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
95 °C
potency
3188 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1-60 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0001% Sulfur, hydrogen sulfide and organic sulfur compounds (as S), ≤0.0002% Sulphate (SO), ≤0.00025% Sulfite (as SO), ≤0.006% Benzene (GC), ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
colorless to yellowish, APHA: ≤10
bp
46.5 °C/1013 hPa
mp
-111.6 °C
transition temp
flash point -30 °C
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Multi-omics analysis of nitrifying sludge under carbon disulfide stress: Nitrification performance and molecular mechanisms.: Diese Studie untersucht die Auswirkungen von Kohlenstoffdisulfid auf nitrifizierenden Schlamm mithilfe einer Multi-Omics-Analyse. Es werden die Auswirkungen auf die Nitrifikationsleistung und die zugrunde liegenden molekularen Mechanismen beleuchtet, wodurch wertvolle Erkenntnisse für die Abwasserbehandlung gewonnen werden (Liu et al., 2024).
- Design and synthesis of novel 1,3,4-thiadiazole thioglycosides as promising antimicrobial potent structures.: Kohlenstoffdisulfid wird bei der Synthese von 1,3,4-Thiadiazolthioglycosiden verwendet. Diese Forschungsarbeit stellt neue antimikrobielle Wirkstoffe vor und demonstriert die Vielseitigkeit von Kohlenstoffdisulfid in der Arzneimittelentwicklung und der medizinischen Chemie (Abu-Zaied et al., 2024).
- New Insights on Solvent-Induced Changes in Refractivity and Specific Rotation of Poly(propylene oxide) Systems Extracted from Channeled Spectra.: In dieser Studie wird Kohlenstoffdisulfid verwendet, um lösungsmittelbedingte Änderungen in Poly(propylenoxid)-Systemen zu untersuchen. Die Ergebnisse ermöglichen ein tieferes Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Polymeren und Lösungsmitteln, die für die Materialwissenschaft und technische Anwendungen von entscheidender Bedeutung sind (Zara et al., 2024).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.9% (GC) | assay - | assay ≥99.9% | assay ≥99.9% |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| expl. lim. 1-60 % (v/v) | expl. lim. - | expl. lim. 50 % | expl. lim. 50 % |
| density 1.26 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1.266 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.266 g/mL at 25 °C (lit.) |
| autoignition temp. 95 °C | autoignition temp. - | autoignition temp. 212 °F | autoignition temp. 212 °F |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kohlenstoffdisulfid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
target_organs
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
flash_point_f
-22.0 °F - closed cup
flash_point_c
-30 °C - closed cup