Fortfahren mit
1.02161
Calciumsulfat-Dihydrat
precipitated for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Calciumsulfat-Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,20
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 944,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CaO4S · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.17
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-900-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (complexometric)
Form:
solid
Solubility:
2 g/L
€ 47,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (complexometric)
form
solid
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
solubility
2 g/L
density
2.32 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑600 kg/m3
anion traces
carbonate (CO32-): passes test, chloride (Cl-): ≤0.005%, nitrate (NO3-): passes test
cation traces
Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.01%, Na: ≤0.2%, Sr: ≤0.05%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O
InChI
1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
InChI key
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Acid leaching technology for post-consumer gypsum purification.: Diese Studie stellt eine neuartige Methode zur Aufreinigung von Gipsmaterial nach dem Gebrauch, das hauptsächlich aus Calciumsulfatdihydrat besteht, durch Säureauslaugung vor und hebt die Fortschritte beim Recycling und beim Umweltmanagement von Gipsabfällen hervor (Castro-Diaz et al., 2023).
  • Gypsum-Related Impact on Antibiotic-Loaded Composite Based on Highly Porous Hydroxyapatite-Advantages and Disadvantages.: Diese Studie untersucht den Einfluss von Gips in mit Antibiotika beladenen Verbundstoffen und liefert wichtige Erkenntnisse zu den biomedizinischen Anwendungen von Calciumsulfatdihydrat in Wirkstoffabgabesystemen (Zalewska et al., 2023).
  • Organic solvent-free synthesis of calcium sulfate hemihydrate at room temperature.: Beschreibt eine bahnbrechende Methode zur Synthese von Calciumsulfat-Hemihydrat ohne organische Lösungsmittel, die zu umweltfreundlicheren und nachhaltigeren chemischen Prozessen in Industrie- und Laborumgebungen beiträgt (Reigl et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): 99,0 - 102,0 %
In Salzsäure unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
Carbonat (als CO₃): entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Nitrat (NO₃): entspricht
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,01 %
Na (Natrium): ≤ 0,2 %
Sr (Strontium): ≤ 0,05 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.0216012056255548
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
solubility
2 g/L
solubility
2 g/L
solubility
-
solubility
-
assay
99.0-102.0% (complexometric)
assay
-
assay
99.0-101.0% (based on anhydrous substance)
assay
98%, 98.0-102.0% (ACS specification)
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
≤0.01% Substances insoluble in hydrochloric acid
impurities
-
impurities
residual solvents, in accordance, ≤0.001% heavy metals (as Pb)
impurities
≤0.02% insol. dil. HCl
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumsulfat-Dihydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102161902504022536030319
102161050004022536030296