Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 42,30 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
plastic cap, plastic slide, plastic tube
product line
Envirocheck™
form
solid (ready-to-use)
manufacturer/tradename
Envirocheck™
pH
6.8-7.5 (25 °C in H2O)
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
storage temp.
2-8°C
suitability
enterobacteriaceae
General description
Application
Analysis Note
pH-Wert/Seite 1 (25 °C): 6,7 - 7,3
pH-Wert/Seite 2 (25 °C): 7,0 - 7,6
Wachstum/Seite 1
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
gut
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): gut
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): gut
- Shigella sonnei ATCC 25931: gut
Wachstum/Seite 2
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
mäßig/gut
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): kein
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): mäßig/gut
- Shigella sonnei ATCC 25931: mäßig/gut
Inkubation: 48 h; 35 °C; aerob.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid (ready-to-use) | form solid (ready-to-use) | form - | form solid (ready-to-use) |
| suitability enterobacteriaceae | suitability Escherichia coli (total count), coliforms | suitability bacteria (total viable count) | suitability bacteria (microbial load - before and after disinfection) |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Envirocheck™ | manufacturer/tradename Envirocheck™ | manufacturer/tradename Envirocheck™ | manufacturer/tradename Envirocheck™ |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9
Verwandter Inhalt
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1021370001 | 04022536663722 |