Fortfahren mit
1.02059
Calciumcarbonat
99.95 Suprapur®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CaCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.09
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
207-439-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8008338
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.95%
form
solid
potency
6450 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
solubility
0.017 g/L
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
300‑1400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Elastic constants of biogenic calcium carbonate: In dieser Studie werden die elastischen Eigenschaften von biogenem Calciumcarbonat untersucht, was wertvolle Einblicke in sein mechanisches Verhalten und mögliche Anwendungen in Biomaterialien und Umweltwissenschaften bietet (Best et al., 2024).
  • Modification of Living Diatom, Thalassiosira weissflogii, with a Calcium Precursor through a Calcium Uptake Mechanism: A Next Generation Biomaterial for Advanced Delivery Systems: Diese Studie untersucht die Modifikation von lebenden Kieselalgen mit Calciumcarbonat-Vorläufern und schlägt innovative Anwendungen in fortschrittlichen Wirkstoffabgabesystemen vor (Abdul Rahman et al., 2024).
Analysis Note
Reinheit (metallisch): ≥ 99,95 %
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 99,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 5 ppm
Phosphat (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,20 ppm
Ba (Barium): ≤ 2,0 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,010 ppm
Ce (Cer): ≤ 0,050 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,050 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,050 ppm
Eu (Europium): ≤ 0,010 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,100 ppm
Hg (Quecksilber): ≤ 0,050 ppm
K (Kalium): ≤ 2,0 ppm
La (Lanthan): ≤ 0,050 ppm
Li (Lithium): ≤ 1,0 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5,0 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,050 ppm
Na (Natrium): ≤ 3,0 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,050 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,050 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 20 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0,010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0,010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 100 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0,010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0,010 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,10 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C483020293212010
assay
99.95%
assay
≥99.0%
assay
≥99.995% trace metals basis
assay
98.5-100.5% (based on anhydrous substance)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder and chunks
form
powder
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
-
pH
-
pH
8
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumcarbonat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102059005004022536028422
102059050004022536028439