Fortfahren mit
1.01806
Benzylbenzoat
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Synonym(e):
Benzylbenzoat, Benzoesäurebenzylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.24
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
204-402-9
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<0.1 hPa ( 25 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
autoignition temp.
480 °C
bp
324 °C/1013 hPa
mp
21 °C
transition temp
flash point 158 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(Cc2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChI key
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Benzylbenzoat ist der Ester von Benzoesäure und Benzylalkohol. Aufgrund seiner antimikrobiellen Eigenschaften wird es häufig als Konservierungsmittel in pharmazeutischen Formulierungen und Kosmetika verwendet. Es wird auch als Lösungsmittel in Kosmetika eingesetzt.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1062008B9550W213810
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
-
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
-
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
density
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
324 °C/1013 hPa
bp
323-324 °C (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzylbenzoat
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
298.4 °F - closed cup
flash_point_c
148 °C - closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101806601004065272711401
101806602504054839022548