Fortfahren mit
1.01797
COD Cell Test, photometric
photometric, 5000-90000 mg/L (COD), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 148,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 148,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CSB-Küvettentest, photometric, 5000-90000 mg/L (COD), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
measuring range
5000-90000 mg/L (COD)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
beverage testing
disposal drainage water
electroplating
environmental
food testing
milk and dairy products
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III))
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch, 5.000–90.000 mg/l, Spectroquant®
Die Methode entspricht DIN ISO 15705 und ist analog zu EPA 410.4, APHA 5220 D und ASTM D1252-06 B.
Der Chemische Sauerstoffbedarf (CSB) ist ein Maß für die Sauerstoffmenge, die während der Oxidation von organischem Material verbraucht wird. Dieses Maß liefert einen klaren Hinweis auf die Qualität einer Wasserquelle und ist zweifelsfrei einer der wichtigsten Parameter für die (Ab-)Wasseranalyse. Unsere Spectroquant® CSB-Tests ermöglichen eine genaue Quantifizierung der CSB-Menge in Ihrer Probe.
Wählen Sie den richtigen Messbereich für Ihre Anwendungsanforderungen aus unserem breiten Spektrum von Spectroquant® CSB-Tests.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Sprectroquant®Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.145551.146911.14895
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III))
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III))
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III))
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate)
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
5000-90000 mg/L (COD)
measuring range
500-10000 mg/L (COD)
measuring range
300-3500 mg/L (COD)
measuring range
15-300 mg/L (COD)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CSB-Küvettentest
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Cardio-vascular system, Kidney
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Analytische Methode CSB-Messung in Abwasser - Photometrische Bestimmung des Chromatverbrauchs nach Aufschluss im Zeitraum von 20 min.
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
Soil analysis to determine nitrogen (total) content using Spectroquant® Nitrogen Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers by phosphorus molybdenum blue method.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101797000104027269238636
101797000704054839019104