Fortfahren mit
1.01758
Acid Capacity Cell Test, photometric
photometric, 0.40-8.00 mmol/L (CaCO3), 20-400 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
120 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 202,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
€ 202,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Säurekapazität-Küvettentest bis pH 4,3 (Gesamtalkalität), photometric, 0.40-8.00 mmol/L (CaCO3), 20-400 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 120 tests
analyte functional class(es)
acid capacity
measuring range
0.40-8.00 mmol/L (CaCO3), 20-400 mg/L (CaCO3)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Indicator)
storage temp.
15-25°C
General description
Der Begriff „Säurekapazität“ bzw. „Carbonathärte/Gesamtalkalität“ bezieht sich auf die Pufferkapazität einer Lösung gegen Versauerung. Dies hängt von der Konzentration der Hydrogencarbonate und Carbonate ab. Dieses reagiert in dem Test mit einem Indikator zu einer blauen Farbe, die photometrisch bestimmt wird.Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten sowie mit allen Reagenzien geliefert, die zur Durchführung der Analyse gemäß dem in der beiliegenden Gebrauchsanweisung beschriebenen Verfahren benötigt werden.All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.008581.009611.00615
detection method
photometric (Indicator)
detection method
photometric (Phthalein complexone)
detection method
photometric (Phthalein complexone)
detection method
photometric (Kalignost®, turbidimetric)
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.40-8.00 mmol/L (CaCO3), 20-400 mg/L (CaCO3)
measuring range
10-250 mg/L (Ca), 14-350 mg/L (CaO), 25-624 mg/L (CaCO3)
measuring range
12-537 mg/L (CaCO3), 5-215 mg/L (Ca), 7-301 mg/L (CaO)
measuring range
30-300 mg/L (K)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
usage
sufficient for 120 tests
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 25 tests
usage
sufficient for 25 tests
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
drinking water
ground and surface water
mineral water
application(s)
aquaculture
drinking water
ground and surface water
mineral water
mining
power plants
application(s)
agriculture
seawater
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101758000104027269147198