Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 339,00 | |
| 25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.160,00 | |
| 50 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.500,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
agency
BP, Ph. Eur., USP
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O, suspension)
mp
1380 °C
density
4.5 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ba+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) food and beverages |
| agency BP, USP, Ph. Eur. | agency USP/NF, meets USP testing specifications | agency - | agency - |
| form solid | form powder | form powder | form - |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line ReagentPlus® | product line - |
| density 4.5 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density 4.5 g/cm3 at 20 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. no temp limit |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bariumsulfat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1017509050 | 04022536024400 |
| 1017505000 | 04022536024387 |
| 1017509025 | 04022536024394 |
| 1017509026 | 04065266024470 |