Fortfahren mit
1.01719
Bariumchlorid-Dihydrat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Bariumchlorid-Dihydrat, Bariumdichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,90
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 361,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
BaCl2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.26
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-788-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
€ 66,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
potency
118 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.005% Oxidizing Substances (as NO3)
loss
14.0-16.0% loss on drying, 150 °C
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
density
3.86 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200‑1400 kg/m3
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0001%, K: ≤0.0025%, N: ≤0.002%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Sr: ≤0.05%, heavy metals: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ba+2].[Cl-].[Cl-].O.O
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 99,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5 %; Wasser; 25 °C): 5,2 - 8,0
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 0,0005 %
Oxidierende Substanzen (als NO₃): ≤ 0,005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0001 %
K (Kalium): ≤ 0,0025 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Sr (Strontium): ≤ 0,05 %
Trocknungsverlust (150 °C): 14,0 - 16,0 %
Entspricht ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2175655295911.01717
form
solid
form
powder, crystals or chunks
form
powder
form
solid
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥99%
assay
≥99.999% trace metals basis
assay
≥99.0% (complexometric)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pH
5.2-8.2 (25 °C, 5%)
pH
-
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
density
3.86 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
3.86 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bariumchlorid-Dihydrat
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101719905004022536024066
101719100004022536024028
101719050004022536024011
101719500004022536024042
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf