Fortfahren mit
1.01641
Kongorot-Färbekit
suitable for detection, according to Highman
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 222,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116124
€ 222,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
according to Highman
Quality Level
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for human-medical cell diagnosis)
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology, detection
storage temp.
15-25°C
General description
Das Kongorot-Färbungs-Kit für den Nachweis von Amyloid nach Highman wird für die humanmedizinische Zelldiagnostik verwendet und dient dem Zweck der histologischen Untersuchung von Probenmaterial menschlichen Ursprungs, zum Beispiel histologische Schnitte von beispielsweise Niere, Darm oder Leber.
Das Kongorot-Färbungs-Kit enthält alle für die Färbung von Amyloid in histologischem Gewebe erforderlichen Reagenzien. Amyloid ist eine homogene Struktur, die aus Proteinfibrillen (jeweils von 8–15 nm Durchmesser) besteht, die eosinophilisch gefärbt werden kann, was im Falle von beispielsweise Amyloidose Ablagerungen im interzellulären Raum bildet. Alle Amyloidablagerungen enthalten ähnliche Proteinfibrillen, die resistent gegenüber dem körpereigenen Verteidigungsmechanismus sind und die, nachdem sie einmal gebildet wurden, nicht mehr entfernt werden können. Das Färbungsverfahren mit Kongorot basiert auf der Bildung von Wasserstoffbrückenbindungen mit der Kohlenhydratkomponente des Substrats. Kongorot ist ein anionischer Farbstoff und kann sich selbst in Amyloidfibrillen ablagern, die anschließend unter polarisiertem Licht einen auffälligen Dichroismus aufweisen. Das mit Kongorot gefärbte Gewebe erscheint unter dem Durchlichtmikroskop unter polarisiertem Licht orange-rot, die Amyloidablagerungen erscheinen jedoch als leuchtend grüne Doppelbrechungsbilder vor einem dunklen Hintergrund. Andere Strukturen, die ebenfalls durch Kongorot gefärbt werden, wie beispielsweise Kollagen, werden unter polarisiertem Licht jedoch nicht dargestellt. Die Färbung kann technisch schwierig sein, wenn die verwendeten Paraffinschnitte zu dünn sind (<5 μm) oder wenn das Gewebe zu stark überfärbt ist.
Das Kit reicht für bis zu 50 Anwendungen. Dieses Produkt ist als IVD registriert und weist eine CE-Markierung auf. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Application
Kit für den Nachweis einer Amyloid-Akkumulation nach Highman
Analysis Note
Eignung für die MikroskopieentsprichtAmyloidrosa bis rot; in polarisiertem Licht grüne MetachromasieZellkernedunkelblauBindegewebehellrot
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.16450ECM590E0502
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology, detection
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
feature
according to Highman
feature
-
feature
-
feature
-
dilution
(for human-medical cell diagnosis)
dilution
-
dilution
-
dilution
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101641000104022536977911