Fortfahren mit
1.01557
Kaliumchloridlösung
nominal 0.147 mS/cm, certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.001 mol/l) Certipur®
Synonym(e):
Kaliumchlorid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 345,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.55
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1711999
MDL number:
€ 345,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
certified reference material
agency
ISO (17025, 17034)
product line
Certipur®
density
0.998 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Dieses Produkt ist unmittelbar auf das korrespondierende primäre Referenzmaterial der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB Deutschland) rückführbar. Die elektrolytische Leitfähigkeit dieses Standards wird mit einem Leitfähigkeitsmessgerät von einem akkreditierten Merck-Kalibrierungslabor bestimmt.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Laden Sie Ihr Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Application
Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) für die Messung der Zellkonstante der Leitfähigkeit oder als Kontrollprobe in wässriger Lösung.
Analysis Note
Elektrische Leitfähigkeit (25 °C): 0,144–0,150 mS/cm
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.012541.015861.01203
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
application(s)
environmental
agency
ISO (17025, 17034)
agency
ISO (17025, 17034)
agency
-
agency
ISO (17025, 17034)
density
0.998 g/cm3 at 20 °C
density
1.003 g/cm3
density
0.998 g/cm3 at 20 °C
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumchloridlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101557050004022536773032