Fortfahren mit
1.01542
L-Arginine
for biochemistry
Synonym(e):
L-Arginine, Arg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,30
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 383,00
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.350,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.20
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-811-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 63,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
solid
potency
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
238 °C (decomposition)
bulk density
640 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(CCCN=C(N)N)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, fine-grain powder or colorless crystals
Appearance of solution (0.5 mol/l, water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): +25.0 to +26.5
UV-Absorption (260 nm; 0.5 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.35
UV-Absorption (280 nm; 0.5 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.15
Chloride (Cl): ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.5 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.01587A1270000PHR1106
L-Arginine EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.01587
L-Arginine
Arginine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1270000
Arginine
form
solid
form
solid
form
-
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
mp
238 °C (decomposition)
mp
238 °C (decomposition)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
300
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
bulk density
640 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
241393-1KG04061825770741
814648100004022536420165
241393-100G04061825094519
814648010004022536420158
101542901004022536692623
101542010004022536022413
101542100004022536022420