Fortfahren mit
1.01534
Silbersulfat
extra pure
Synonym(e):
Silbersulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 337,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.450,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Ag2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.80
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-653-7
NACRES:
NB.21
MDL number:
€ 337,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
technique(s)
photometry: suitable
pH
5-6 (25 °C, 5 g/L in H2O)
mp
655 °C
solubility
8 g/L
density
5.45 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ag+].[Ag+].[S](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
InChI key
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (argentometrisch): ≥ 98,5 %
Identität: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 20 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 50 ppm
Fe (Eisen): ≤ 50 ppm
Pb (Blei): ≤ 50 ppm
In Salzsäure nicht fällbare Anteile (als SO₄): ≤ 0,3 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
31494
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
density
5.45 g/cm3 at 20 °C
density
-
mp
655 °C
mp
652 °C (lit.)
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
analyte functional class(es)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silbersulfat
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101534005004022536022260
101534025004022536022277