Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 264,00 | |
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 854,00 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 6.130,00 |
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Segment
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
technique(s)
photometry: suitable
pH
5-6 (25 °C, 5 g/L in H2O)
mp
655 °C
solubility
8 g/L
density
5.45 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ag+].[Ag+].[S](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
InChI key
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Lab on a bead with oscillatory centrifugal microfluidics for fast and complete mixing enables fast and accurate biomedical assays: Die Integration von Tetramethylbenzidin in eine neuartige Lab-on-a-Bead-Plattform zeigt eine deutliche Verbesserung der Verarbeitungsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit biochemischer Tests (Williams et al., 2024).
Analysis Note
Identität: entspricht
Unlösliche Anteile und Silberchlorid: ≤ 0,02 %
In Salzsäure nicht fällbare Anteile (als SO₄): ≤ 0,03 %
Chlorid (Cl): ≤ 10 ppm
Nitrat (NO₃): ≤ 10 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 5 ppm
Fe (Eisen): ≤ 10 ppm
Pb (Blei): ≤ 10 ppm
Entspricht ACS
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - |
| density 5.45 g/cm3 at 20 °C | density - |
| mp 655 °C | mp 652 °C (lit.) |
| pH 5-6 (25 °C, 5 g/L in H2O) | pH - |
| analyte functional class(es) chemical oxygen demand (COD) | analyte functional class(es) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silbersulfat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1015090025 | 04022536021850 |
| 1015090100 | 04022536021867 |
| 1015091000 | 04022536898612 |