Fortfahren mit
1.01359
Mixed indicator 4.5
pH indicator solution, acc. to Mortimer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Mixed indicator 4.5, acc. to Mortimer
Quality Level
form
liquid
pH
4.8 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 9 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Application test: conforms
pH-value (20 °C): 4.5 - 5.0
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
48.2 °F
flash_point_c
9 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101359025004022536019741