Fortfahren mit
1.01310
Brillantgrün (Hydrogensulfat) (C.I. 42040)
suitable for microbiology
Synonym(e):
Brillantgrün (Hydrogensulfat) (C.I. 42040), Ethylgrün, Diamantgrün G, Malachitgrün G
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H34N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
482.63
UNSPSC Code:
41106212
EC Index Number:
211-190-1
NACRES:
NA.74
MDL number:
potency
300-400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Quality Level
pH
2.5 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp
210 °C (decomposition)
solubility
100 g/L
bulk density
500‑600 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])O.[N+](=C1C=CC(=C(c3ccc(cc3)N(CC)CC)c2ccccc2)C=C1)(CC)CC
InChI
1S/C27H33N2.H2O4S/c1-5-28(6-2)25-18-14-23(15-19-25)27(22-12-10-9-11-13-22)24-16-20-26(21-17-24)29(7-3)8-4;1-5(2,3)4/h9-21H,5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Farbstoffgehalt (spektrophotometrisch): ≥ 80 %
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Maximale Absorption λmax. (Ethanol 50 %): 628–632 nm
Spez. Absorptionsgrad 1 %/1 cm (λmax; 0,003 g/l; Ethanol 50 %): 1860–2370
DC-Test: entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 5 %
Eignung für Mikrobiologie: entspricht
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c